Learn More
(3-Methyl-2-furyl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10535554
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10535554
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC55513CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 388072-09-1
Formula molecolare C6H9NO
Molecular Weight (g/mol) 111.144
Numero MDL MFCD09811371
InChI Key CTGIVQJZUKJDNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-furyl methylamine, 2-aminomethyl-3-methylfuran, 2-furanmethanamine,3-methyl, 2-furanmethanamine, 3-methyl, 1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methylfurfurylamine, 3-methylfur-2-yl methylamine
PubChem CID 18187367
IUPAC Name (3-methylfuran-2-yl)methanamine
SMILES CC1=C(OC=C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Methyl-2-furyl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 111.14
Percent Purity 97%