Learn More
3-Methyl-2-oxobutanoic acid, sodium salt, 98+%
Codice prodotto. 10154110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10154110
Marca: Thermo Scientific Acros 189720050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3715-29-5 | C5H7NaO3 | 138.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3715-29-5
Formula molecolare C5H7NaO3
Molecular Weight (g/mol) 138.1
Numero MDL MFCD00002581
InChI Key WIQBZDCJCRFGKA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 3-methyl-2-oxobutanoate, ketovaline sodium salt, unii-5om3h751iu, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt, 3-methyl-2-oxobutyric acid sodium salt, 2-ketoisovaleric acid sodium salt, sodium 3-methyl-2-oxobutyrate, 3-methyl-2-oxobutanoic acid sodium salt, sodium dimethylpyruvate, ketovaline sodium
PubChem CID 2724059
IUPAC Name sodium;3-methyl-2-oxobutanoate
SMILES CC(C)C(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-oxobutanoic acid, sodium salt
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 227°C to 231°C
Colore Beige to Yellow or White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCOCO2Na
Quantità 5 g
Beilstein 03, 682
Peso formulazione 138.1
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals