Learn More
3-Methyl-2-pentanone, 99%
Codice prodotto. 11924821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11924821
Marca: Thermo Scientific Acros 127380050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 565-61-7 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 565-61-7
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
InChI Key UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
PubChem CID 11262
IUPAC Name 3-methylpentan-2-one
SMILES CCC(C)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-pentanone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 118.0°C (758.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(CH3)COCH3
Indice di rifrazione 1.4002
Quantità 5 g
Beilstein 01,693
Gravità specifica 0.81
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-2-pentanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.