Learn More
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane, 95%
Codice prodotto. p-7046843
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11379225
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16541.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3069-25-8 | C7H19NO3Si | 193.32 g/mol
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane is used as coupling agent, adhesion promoters
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane is used as coupling agent, adhesion promoters
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3069-25-8
Formula molecolare C7H19NO3Si
Molecular Weight (g/mol) 193.32
Numero MDL MFCD00048021
InChI Key DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylaminopropyltrimethoxysilane, n-methyl-3-trimethoxysilyl propan-1-amine, trimethoxy 3-methylamino propyl silane, 1-propanamine, n-methyl-3-trimethoxysilyl, n-methyl-3-trimethoxysilyl propylamine, n-methyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-methylaminopropyl-trimethoxysilane, methyl 3-trimethoxysilyl propyl amine, n-methyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, acmc-20ak27
PubChem CID 76480
IUPAC Name N-methyl-3-trimethoxysilylpropan-1-amine
SMILES CNCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 106°C (30mmHg)
Materiale o nome chimico (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane
Quantità 25 g
Beilstein 2072720
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Informazioni di solubilità Hydrolyzes in water.
Peso formulazione 193.32
Percent Purity 95%
Indice di rifrazione 1.419
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.978
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane