Learn More
3-Methylbut-2-enyl formate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10533222
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10533222
Marca: Thermo Scientific Maybridge RDP00092DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 68480-28-4
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Numero MDL MFCD00036614
InChI Key ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo prenyl formate, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, formate, unii-77xfk1mol6, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, 1-formate, 3-methylbut-2-en-1-yl formate, 77xfk1mol6, formic acid, 3-methyl-2-butenyl ester, prenylformiat, 3-methyl but-2-enyl formate, 3-methyl-2-butenyl formate #
PubChem CID 110373
SMILES CC(C)=CCOC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylbut-2-enyl formate
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2C=CHCH2OCHO
Quantità 1 g
IUPAC Name 3-methylbut-2-en-1-yl formate
Peso formulazione 114.14
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche