Learn More
3-Methylbutanol, Honeywell Riedel-de Haen™
Click to view available options
Quantità:
200 L
Imballaggio:
Returnable Stainless Steel Drum
Dimensione della confezione:
200L
Descrizione
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Specifica
Specifica
| CAS | 123-51-3 |
| Punti di ebollizione | 131°C to 132°C |
| Punto d'infiammabilità | 43 °C |
| Imballaggio | Returnable Stainless Steel Drum |
| Quantità | 200 L |
| PubChem CID | 31260 |
| ChEBI | CHEBI:15837 |
| Percent Purity | min. 98.5 % |
| Grado | ACS General Use Solvents |
| Forma fisica | Liquid |