Learn More
3-Methylcyclohexanone, 97%
Codice prodotto. 10366480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10366480
Marca: Thermo Scientific Acros 126630050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 591-24-2 | C7H12O | 112.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-24-2
Formula molecolare C7H12O
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Numero MDL MFCD00001639
InChI Key UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl, methyl-3 cyclohexanone-1, 3-methyl cyclohexanone, methyl-3 cyclohexanone-1 french, m-methylcyclohexanone, r-3-methylcyclohexanone, +-3r-3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl-, r, cyclohexanone, 3-methyl-, s
PubChem CID 11567
IUPAC Name 3-methylcyclohexan-1-one
SMILES CC1CCCC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylcyclohexanone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -73.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9150g/mL
Punti di ebollizione 169.0°C to 170.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H9(=O)
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4460
Quantità 5 g
Beilstein 07, 15
Gravità specifica 0.915
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methylcyclohexanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.