Learn More
3-Methylindole, 99%
Codice prodotto. p-7043987
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11316706
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03890.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 83-34-1 | C9H9N | 131.178 g/mol
3-Methylindole is often used as a component of commercial fragrances and perfumes.It helps fluorescent guanosine analogue, which in a dimethoxytrityl, phosphoramidite protected form, can be site-specifically inserted into oligonucleotides through a 3?5?phosphodiester linkage using an automated DNA synthesizer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methylindole is often used as a component of commercial fragrances and perfumes.It helps fluorescent guanosine analogue, which in a dimethoxytrityl, phosphoramidite protected form, can be site-specifically inserted into oligonucleotides through a 3?5?phosphodiester linkage using an automated DNA synthesizer
Solubility
Soluble in water, Ether, Alcohols, Benzene, Acetone, Chloroform.
Notes
Light Sensitive. Store in dark away from oxidizing agents. Incompatible with light, strong acids, acid ahydrides, acid chlorides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-34-1
Formula molecolare C9H9N
Molecular Weight (g/mol) 131.178
Numero MDL MFCD00005627
InChI Key ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole
PubChem CID 6736
ChEBI CHEBI:9171
IUPAC Name 3-methyl-1H-indole
SMILES CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylindole
Punto di fusione 94°C to 97°C
Punti di ebollizione 265°C to 268°C
Punto d'infiammabilità 132°C (269°F)
Odore Stench
Quantità 5 g
Beilstein 111296
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,8560
Informazioni di solubilità Soluble in water,Ether,Alcohols,Benzene,Acetone,Chloroform.
Peso formulazione 131.18
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methylindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Methylindole