Learn More
3-Methylsulphonylbenzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10667961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10667961 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10667961 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424860025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylsulphonylbenzoic acid
Nota nome 95%
CAS 5345-27-7
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 230°C to 238°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H8O4S
Formula lineare SO2CH3C6H4COOH
Numero MDL MFCD00216488
Quantità 2.5 g
Sinonimo 3-methylsulfonyl benzoic acid, 3-methylsulphonyl benzoic acid, 3-methylsulphonylbenzoic acid, 3-methanesulfonylbenzoic acid, 3-methanesulfonyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methylsulfonyl, 3-mesylbenzoic acid, pubchem10870, acmc-1auq1
InChI Key KUTBMATZUQWFSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
IUPAC Name 3-methylsulfonylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 200.22
PubChem CID 220380
Peso formulazione 200.22
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder