Learn More
3-Methylthiophene-2-carbonitrile, 96%
Codice prodotto. 11400903
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11400903
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13305.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 55406-13-8 | C6H5NS | 123.173 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55406-13-8
Formula molecolare C6H5NS
Molecular Weight (g/mol) 123.173
Numero MDL MFCD00052086
InChI Key ALZHYEITUZEZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-3-methylthiophene, acmc-1axot, 3-methyl-thiophene-2-carbonitrile, 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile #
PubChem CID 521617
IUPAC Name 3-methylthiophene-2-carbonitrile
SMILES CC1=C(SC=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylthiophene-2-carbonitrile
Punti di ebollizione 91°C to 93°C (12 mmHg)
Indice di rifrazione 1.553
Quantità 1 g
Numero UN UN3276
Beilstein 5495606
Peso formulazione 123.18
Percent Purity 96%