missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methyltoxoflavin, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Descrizione
3-Methyltoxoflavin is a potent Protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor, with an IC50 of 170 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methyltoxoflavin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 32502-62-8 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 5 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C8H9N5O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 150 mg/mL (723.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=NN(C)C(C2=N1)=NC(N(C)C2=O)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto