Learn More
Wheaton™ 3 mL Graduated LDPE Pasteur Pipette
Codice prodotto. p-7182162
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
10/Pk
20/Pk
Bulk Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 3000
pezzi 500
Codice prodotto. 16404999
Marca: Wheaton™ 711116
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pasteur pipette for simple and safe liquid measurement and transfer.
  • For liquid transfer
  • Designed to ensure safe sample transfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 7 mL
Calibrato No
Certificazione/Conformità CE Marked
Diametro (sistema metrico) esterno 7.5 mm
Dimensioni (L x P) 160 x 7.5 mm
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Gocce/mL 47.6 μL
Graduato
Graduation Type Molded
Stile della parte superiore Bulb
Tipo di imballaggio Bulk Bag
Volume (sistema metrico) 3 mL
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm