Learn More
3-Morpholinobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10446974
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10446974
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC33801DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 215309-00-5
Formula molecolare C11H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 207.229
Numero MDL MFCD06659078
InChI Key VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acid
PubChem CID 2795549
IUPAC Name 3-morpholin-4-ylbenzoic acid
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Morpholinobenzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 207.23
Percent Purity 97%