Learn More
3-(n-Butylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15459437
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15459437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52693.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 397843-70-8
Formula molecolare C11H16BNO3
Molecular Weight (g/mol) 221.063
Numero MDL MFCD04115691
InChI Key UMTGJEHDHSYNMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-butylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-butylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-butylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-butylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-n-butylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-butylaminocarbonyl phenylboronicacid, 3-n-butylaminocarbonyl phenylboronic acid, boronic acid, 3-butylamino carbonyl phenyl, acmc-209j7o
PubChem CID 3693263
IUPAC Name [3-(butylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NCCCC)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(n-Butylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto di fusione 216°C to 224°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 221.06
Percent Purity 97%