Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Piston Mount
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Piston Mount
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Replacing a worn or damaged mount restores the pipette's performance
- Ensuring continued precision in laboratory work
- The piston mount secures the piston
- Ensuring smooth and accurate movement, which is crucial for precise volume control
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Pipettes |
| Materiale | Plastic |
| Tipo | Piston Mount |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3 Neo, 2.5 to 1000 μL |
| Quantità | 5 Pk. |