Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Single Channel Pipettes Ejector Sleeve
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 μL
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ejector sleeves allow for easy and efficient tip ejection
- These original Eppendorf spare parts are designed to replace the ejector sleeves of Eppendorf Research™ 3 neo pipettes
- Available in various color code with ejection carrier
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Pipettes |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Ejector Sleeve |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipette Tips |
| Quantità | 1 Pk. |