Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Single Channel Pipettes Piston
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 μL
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Designed for smooth operation and long-lasting performance
- This spare part guarantees precise control and consistent results
- Restore the precision of your Eppendorf mechanical pipette with an original replacement for a worn or damaged piston
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Pipettes |
| Materiale | Thermoplastic |
| Tipo | Piston |
| Volume (sistema metrico) | 2.5 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipette Tips |
| Quantità | 1 Pk. |
| Warranty | 10 μL |
| Larghezza (sistema imperiale) | 200 μL |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 μL |
| Peso (sistema imperiale) | 20 μL |
| Vedi altri risultati |