Learn More
3-Nitrotoluene, 99%
Codice prodotto. 10157953 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mL
5mL
Codice prodotto. 10157953
Marca: Thermo Scientific Acros 129045000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-08-1 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-08-1
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00007265
InChI Key QZYHIOPPLUPUJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrotoluene, m-nitrotoluene, 3-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-3-nitro, m-methylnitrobenzene, toluene, m-nitro, meta-nitrotoluol, 3-methylnitrobenzene, m-nitrotoluol, nitrotoluene, m
PubChem CID 7422
ChEBI CHEBI:39931
IUPAC Name 1-methyl-3-nitrobenzene
SMILES CC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrotoluene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 15°C to 16°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 230°C to 231°C
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4NO2
Indice di rifrazione 1.5450 to 1.547
Quantità 500 mL
Beilstein 05, 321
Indice di Merck 15, 6737
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene,miscible with ether
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Nitrotoluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.