Learn More
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Oxo-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 247.66 |
| Percent Purity | 97% |