missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terumo™ Siringhe per insulina in 3 parti senza lattice
Click to view available options
Calibro dell'ago:
29 G
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Ultra-sharp needles
- Contain no components made of natural rubber or latex
- Clear barrels
- Bold, precise scale markings
- Smooth plunger action
- Tamper evident peel packs
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 29 G |
| Senza lattice | Sì |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Product Type | Siringa per insulina |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 ml |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto