Learn More
TERUMO 3-Part Syringes
Codice prodotto. 16207060
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Tipo di collegamento:
Centric Luer Slip
Concentric Luer Lock
Concentric Luer Slip
Eccentric Luer Tip
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 25
Produktkode 16207060
missing translation for 'mfr': TERUMO 8SS30ES1
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Siliconisation for optimal plunger mobility
  • Every single detail is the result of Terumo's long time experience in this field which is appreciated by users throughout the world
  • Siliconisation for optimal plunger mobility
  • The integral gasket ensures a fi rm and distinct end-stop
  • Clear graduated scale allows accurate dosage
  • Transparent barrel for visualisation
  • Finger grips to support easy handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Calibro dell'ago No Needle Included
Senza lattice Yes
Product Type Syringe
Monouso Single-use
Graduazioni 1 mL
Volume (sistema metrico) 30 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hypodermic Needle
Tipo di collegamento Concentric Luer Slip
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.