Learn More
3-(Pentafluorothio)benzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15457367
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15457367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34421.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1240257-83-3
Formula molecolare C7H6F5NOS
Molecular Weight (g/mol) 247.18
Numero MDL MFCD16652410
InChI Key YLMGGQIZDXTBKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pentafluorosulfur benzamide, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzamide, 3-pentafluorothio benzamide
PubChem CID 66523450
SMILES NC(=O)C1=CC(=CC=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Pentafluorothio)benzamide
Quantità 1 g
IUPAC Name 3-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzamide
Peso formulazione 247.18
Percent Purity 97%