Learn More
3-Pentanone, 99%
Codice prodotto. 11438166
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11438166 2500 mL 2500mL
11329459 100 mL 100mL
11428166 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11438166 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15297.0F
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-22-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Pentanone is mainly used as a solvent in paint and a precursor to vitamin E. It is used as a reagent to synthesize ethyl 2-cyano-3,3-diethylacrylate by Knoevenagel condensation. It also shows anticonvulsant effect in several types of mouse seizure models. It serves as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Pentanone is mainly used as a solvent in paint and a precursor to vitamin E. It is used as a reagent to synthesize ethyl 2-cyano-3,3-diethylacrylate by Knoevenagel condensation. It also shows anticonvulsant effect in several types of mouse seizure models. It serves as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
Solubility
Soluble in water, alcohol, ether and carbonterachloride. Slightly miscible with ethanol and acetone.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, reducing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-22-0
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00009320
InChI Key FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC Name pentan-3-one
SMILES CCC(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pentanone
Punto di fusione -39°C
Densità 0.812
Punti di ebollizione 102°C to 103°C
Punto d'infiammabilità 7°C (45°F)
Odore Acetone-like
Indice di rifrazione 1.392
Quantità 2500 mL
Numero UN UN1156
Beilstein 635749
Indice di Merck 14,3121
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,ether and carbonterachloride. Slightly miscible with ethanol and acetone.
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Pentanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Diethyl ketone