Learn More
3-Pentanone, ReagentPlus™, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
20L
500mL
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Pentanone |
| Punto di fusione | -39°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.813g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 102°C |
| Punto d'infiammabilità | 7°C (44.6°F) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3CH2COCH2CH3 |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.392(lit.) |
| Quantità | 100 mL |
| Vedi altri risultati |