Learn More
3-Pentanone, ReagentPlus™, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Codice prodotto. p-7120089 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
20L
500mL
Codice prodotto. 15621190
Marca: Honeywell Research Chemicals 127604100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-22-0
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00009320
InChI Key FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC Name pentan-3-one
SMILES CCC(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pentanone
Punto di fusione -39°C
Colore Colorless
Densità 0.813g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 102°C
Punto d'infiammabilità 7°C (44.6°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH2COCH2CH3
Indice di rifrazione n20/D 1.392(lit.)
Quantità 100 mL
Numero UN UN1156
Beilstein 635749
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water
Peso formulazione 86.13g/mol
Percent Purity ≥99.0% (GC)
Grado ReagentPlus