Learn More
3-Phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10563192
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10563192
Marca: Thermo Scientific Maybridge HAN00371CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 306935-14-8
Formula molecolare C12H14N4S
Molecular Weight (g/mol) 246.332
Numero MDL MFCD00115115
InChI Key UMFMHSLRNJBGKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777760
IUPAC Name 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazole
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC(=NS2)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenyl-5-piperazino-1, 2, 4-thiadiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazine, 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazole, piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_003948, 3-phenyl-5-piperazinyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazin, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4 thiadiazol-5-yl-piperazine, piperazine,1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl
Peso formulazione 246.34
Percent Purity 97%