Learn More
3-(Phenylamino)propyltrimethoxysilane, 96%
Codice prodotto. 11343796
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11343796
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16850.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3068-76-6 | C12H21NO3Si | 255.389 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3068-76-6
Formula molecolare C12H21NO3Si
Molecular Weight (g/mol) 255.389
Numero MDL MFCD00053673
InChI Key KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-trimethoxysilyl propyl aniline, trimethoxy 3-phenylamino propyl silane, n-phenylaminopropyltrimethoxysilane, unii-7au1h1fv6a, benzenamine, n-3-trimethoxysilyl propyl, n-phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 7au1h1fv6a, n-3-trimethoxysilylpropyl aniline, 3-phenylamino propyltrimethoxysilane
PubChem CID 76476
IUPAC Name N-(3-trimethoxysilylpropyl)aniline
SMILES CO[Si](CCCNC1=CC=CC=C1)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 310°C
Materiale o nome chimico 3-(Phenylamino)propyltrimethoxysilane
Quantità 25 g
Formula lineare C6H5NH(CH2)3Si(OCH3)3
Numero UN UN3267
Beilstein 8620045
Punto d'infiammabilità 165°C (329°F)
Peso formulazione 255.39
Percent Purity 96%
Odore Weak
Indice di rifrazione 1.5055
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.07