Learn More
3-Phenylpropionaldehyde, 95%
Codice prodotto. 10013070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10013070
Marca: Thermo Scientific Acros 240511000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-53-0
Formula molecolare C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00007021
InChI Key YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
IUPAC Name 3-phenylpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenylpropionaldehyde
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -42°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 224°C to 226°C
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CH2CHO
Indice di rifrazione 1.5200 to 1.525
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 50% alcohol
Viscosità 2.3 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.