Learn More
3-(Phenylsulfonyl)propionitrile, 99%
Codice prodotto. 11379026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11379026 5 g 5g
11389026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11379026 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20196.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10154-75-3 | C9H9NO2S | 195.236 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10154-75-3
Formula molecolare C9H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 195.236
Numero MDL MFCD00047798
InChI Key OVZPZPVSUAKTCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenylsulfonyl propionitrile, 3-phenylsulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulphonyl propiononitrile, 3-benzenesulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulfonylpropionitrile, acmc-1bvrh, enamine_005271, 3-phenylsulfonyl propanitrile, 3-phenylsulphonyl-propionitrile, propanenitrile, 3-phenylsulfonyl
PubChem CID 82413
IUPAC Name 3-(benzenesulfonyl)propanenitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Phenylsulfonyl)propionitrile
Punto di fusione 94°C to 96°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 2051019
Peso formulazione 195.24
Percent Purity 99%