Learn More
3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 12085400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12085400 1 g 1g
12095400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12085400 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446700010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 87691-89-2
Formula molecolare C11H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 203.24
InChI Key ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
PubChem CID 13232475
IUPAC Name 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole
SMILES C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Piperazin-1-yl)-1, 2-benzisoxazole
Punto di fusione 69.0°C to 72.0°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.