Learn More
3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10671065
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10671065
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01164CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 35090-94-9
Formula molecolare C10H18N2O
Molecular Weight (g/mol) 182.267
Numero MDL MFCD05865122
InChI Key AMOUVOLDCHVMBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone, 3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine, 3-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine, 3-piperidyl 1-pyrrolidyl methanone, piperidin-3-yl-pyrrolidin-1-yl-methanone, pyrrolidine, 1-3-piperidinylcarbonyl, r-piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidyl pyrrolidinyl ketone, 3r-3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine
PubChem CID 2794682
IUPAC Name piperidin-3-yl(pyrrolidin-1-yl)methanone
SMILES C1CCN(C1)C(=O)C2CCCNC2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 182.27
Percent Purity 97%