Learn More
Fisherbrand™ 3-Ply Sterile Facemasks
Codice prodotto. 17307299 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
17 cm
23 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 17307299
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
3-Ply Sterile Facemasks constructed of polyethylene apertured film and PTFE (polytetrafluoroethylene).
  • Constructed from a combination of pleated clear, polyethylene apertured film and PTFE (polytetrafluoroethylene), with soft tie strings
  • Manufactured in systems complying ISO 13485:2016 requirements
  • Certified Sterile
Specifica
Product Type Cleanroom Face Mask
Colore White
Sterilità Sterile
Stile Pleated with Ties
Certificazione/Conformità The masks are rigorously tested and manufactured in an ISO 13485 certified environment. The tests are validated by an independent control laboratory. This product is not a medical device in context of Regulation (EU) 2017/745/Directive 93/42/EEC nor personal protective equipment in context of Regulation (EU) 2016/425. Each batch is sterilized following ISO 11137 and substantiate a sterility assurance level SAL 10−6 according to ISO 11137-2:2013.
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Industrial Use Only
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm