Learn More
Bochem™ 3-Prong Retort Clamp
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
0 to 120 mm
0 to 80 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Description
- Stainless Steel
- 3-prong
- Silicone coated fingers
Specifications
Specifications
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 0 to 80 mm |
| Jaw Type | 3-Prong |