Learn More
3-Pyridineacetamide, 99%
Codice prodotto. 11461100
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11461100
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25692.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3724-16-1 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3724-16-1
Formula molecolare C7H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 136.154
Numero MDL MFCD08236789
InChI Key YDHIMEXEGOCNHU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyridin-3-yl acetamide, 3-pyridineacetamide, pyridine-3-acetamide, 2-3-pyridyl acetamide, 2-pyridine-3-yl-acetamide, 3-pyridine acetamide, 3-pyridylacetamide, acmc-1cs2v, 2-3-pyridinyl acetamide, 2-pyridin-3-yl acetamid
PubChem CID 564767
IUPAC Name 2-pyridin-3-ylacetamide
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pyridineacetamide
Punto di fusione 122°C to 124°C
Densità 1.17
Quantità 5 g
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99%