Learn More
3-Pyridylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15405375
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15405375
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58498.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Pyridylzinc bromide used in coupling reaction.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Air Sensitive, store away from air. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pyridylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 220565-63-9
Formula molecolare C5H4BrNZn
Numero MDL MFCD11915899
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo 3-pyridylzinc bromide, 3-pyridylzinc bromide, 0.50 m in thf, 3-pyridylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-pyridylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 3-pyridylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key ZJJAZMOHUOVYTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.C1=CN=C[C-]=C1
IUPAC Name bromozincylium; pyridin-3-ide
Molecular Weight (g/mol) 223.38
PubChem CID 23592000
Peso formulazione 223.38