Learn More
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10346334
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10346334
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC56301DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chemical Identifiers
CAS 579476-26-9
Formula molecolare C11H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 200.197
Numero MDL MFCD05864812
InChI Key KLTNGIZIUGYITR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22317373
IUPAC Name 3-pyrimidin-2-ylbenzoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NC=CC=N2
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 3-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 3-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 2-3-carboxyphenyl pyrimidine, 3-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid,3-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-yl benzoicacid
Peso formulazione 200.2
Percent Purity 97%