Learn More
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10402464
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10402464
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC55714CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 183365-31-3
Formula molecolare C11H16N2
Molecular Weight (g/mol) 176.263
InChI Key RZDBCURLSQNEAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 3-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 3-pyrrolidinylmethylaniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 3-1-pyrrolidinylmethyl benzenamine, 3-pyrrolidin-1-yl-methyl-aniline, 3-pyrrolidin-1-yl methyl aniline
PubChem CID 1096407
IUPAC Name 3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC(=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 176.26
Percent Purity 97%