Learn More
Fisherbrand™ Testa a borchia a 3 aste da 0-13 mm
Codice prodotto. 11548112 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
da 0 a 13 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11548112
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per fissare tre aste o tubi reciprocamente ortogonali. I connettori per impalcatura con snodo a tre vie Fisherbrand™ si possono serrare a mano.
  • With thumbscrews
  • For rods and tubes of 6 to 13mm diameters
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno da 0 a 13 mm
Product Type Testa a borchia a 3 aste da 0-13 mm