Learn More
Fisherbrand™ 3-Sided Beta Radiation Shields
Codice prodotto. 12367187 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
30 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12367187 30 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12367187
Spedizione stimata: 06-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This 3-sided Cleaver Scientific Radiation shield provides protection from Beta radiation.
  • Beta – 3-Sided Front 46 x 50cm, Sides 30 x 50cm
  • Supplied in small, medium and large sizes and with a 15cm-deep curved base for use with safety trays, or a 30x30cm flat base for under-the-bench protection
  • Radiation shielding Cleaver Scientific for protection from Beta radiation, shield, 3 sided, dimensions 500h x 460w x 300d mm
Specifica
Profondità (sistema metrico) 30 cm
Product Type Beta Radiation Shield
Larghezza (sistema metrico) 46 cm
Altezza (sistema metrico) 50 cm