Learn More
Masterflex™ Tubo PharMed BPT a 3 stop
Codice prodotto. 11735778
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.89 mm
1.3 mm
1.52 mm
2.29 mm
2.79 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11735778
Marca: Masterflex™ 9571448
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for peristaltic pumps and sensitive cell cultures. Saint Gobain Performance Plastics™ 3-Stop PharMed BPT Tubing is less permeable to gases and vapors than silicone tubing and is ideal for fermentation, separation, purification and process monitoring and control systems.
  • Outlasts silicone tubing in peristaltic pumps by up to 30 times
  • Low particulate spallation
  • Can be autoclaved repeatedly
  • Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization
  • Fully tested to ISO 10993 standards to facilitate validation process
  • Meets USP Class VI, FDA and NSF criteria
Typical Applications
  • Diagnostic test product manufacturing
  • Cell harvest and media process systems
  • Vaccine manufacturing
  • Bioreactor process lines
  • Production filtration and fermentation
  • Sterile filling
  • Shear-sensitive fluid transfer
Specifica
Codice colore Viola/bianco
Diametro (sistema metrico) interno 2.79 mm
Materiale PharMed BPT
Overall Length (Metric) 381 mm
Da utilizzare con Per sistema di pompaggio ISMATEC
Da utilizzare con (applicazione) Per pressoché tutte le applicazioni di pompaggio
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione Confezione da 12
Colore Giallo traslucido
Pressione massima 22 psi
Max. Operating Temperature (Metric) da -50 a 74 °C