Learn More
(3-Thien-2-ylphenyl)methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10352105
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Product Code. 10352105
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge CC44509DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chemical Identifiers
CAS 103669-00-7
Formula molecolare C11H10OS
Molecular Weight (g/mol) 190.26
Numero MDL MFCD06203108
InChI Key SATFADRDDGOLJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-thien-2-ylphenyl methanol, 3-2-thienyl benzyl alcohol, 3-thiophen-2-yl phenyl methanol, 3-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,3-2-thienyl, acmc-1c9kv, 3-thiophen-2-ylphenyl methanol, 3-thiophen-2-yl benzyl alcohol, 3-2-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7537586
SMILES OCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CS1
Specifications
Materiale o nome chimico (3-Thien-2-ylphenyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
IUPAC Name (3-thiophen-2-ylphenyl)methanol
Peso formulazione 190.27
Percent Purity 97%