Learn More
(3-Thien-2-ylphenyl)methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10387594
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10387594
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC44509CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 103669-00-7
Formula molecolare C11H10OS
Molecular Weight (g/mol) 190.26
Numero MDL MFCD06203108
InChI Key SATFADRDDGOLJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-thien-2-ylphenyl methanol, 3-2-thienyl benzyl alcohol, 3-thiophen-2-yl phenyl methanol, 3-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,3-2-thienyl, acmc-1c9kv, 3-thiophen-2-ylphenyl methanol, 3-thiophen-2-yl benzyl alcohol, 3-2-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7537586
SMILES OCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Thien-2-ylphenyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name [3-(thiophen-2-yl)phenyl]methanol
Peso formulazione 190.27
Percent Purity 97%