Learn More
3-Thiophenecarboxylic Acid, TRC
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thiophene-3-carboxylic Acid |
| CAS | 88-13-1 |
| Formula molecolare | C5 H4 O2 S |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)c1ccsc1 |
| IUPAC Name | thiophene-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.15 |
| Peso formulazione | 127.9932 |