Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 98%
Codice prodotto. 11439586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11439586 25 g 25g
11419586 1 g 1g
11429586 5 g 5g
3 options
Codice prodotto. 11439586
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19330.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 402-23-3 | C8H6BrF3 | 239.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-23-3
Formula molecolare C8H6BrF3
Molecular Weight (g/mol) 239.04
Numero MDL MFCD00000395
InChI Key MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl benzene, m-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-bromomethyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylbromide, 3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl-benzene, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene
PubChem CID 123061
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(CBr)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
Densità 1.565
Punti di ebollizione 67°C to 69°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.492
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 743243
Peso formulazione 239.04
Percent Purity 98%