Learn More
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15428435
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15428435
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33375.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100036-64-4
Formula molecolare C14H9F3O
Molecular Weight (g/mol) 250.22
Numero MDL MFCD03424645
InChI Key WRWNNARTYPYHEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-trifluoromethyl phenyl benzaldehyde, 3'-trifluoromethyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde,3'-trifluoromethyl, pubchem10313, acmc-1br3b, 3'-trifluoromethyl biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethyl biphenyl-4-carboxaldehyde
PubChem CID 1393343
IUPAC Name 4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzaldehyde
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 250.22
Percent Purity 96%