Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone, 97%, may cont. up to ca 5% monohydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11446170
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11446170
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27095.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21906-39-8
Formula molecolare C10H9F3O
Molecular Weight (g/mol) 202.176
Numero MDL MFCD00000397
InChI Key JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-2-one, m-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl acetone, 3-trifluormethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-propanone, m-trifluoromethylphenylacetone, 2-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 89101
IUPAC Name 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Densità 1.204
Punti di ebollizione 89°C to 90°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio may contain up to ≈5% monohydrate
Indice di rifrazione 1.458
Quantità 5 g
Peso formulazione 202.18
Percent Purity 97%