Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3758900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2.50g
Codice prodotto. 10425295
Marca: Thermo Scientific Acros 186160010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 21906-39-8
Formula molecolare C10H9F3O
Molecular Weight (g/mol) 202.176
Numero MDL MFCD00000397
InChI Key JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-2-one, m-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl acetone, 3-trifluormethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-propanone, m-trifluoromethylphenylacetone, 2-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 89101
IUPAC Name 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.204g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C6H4CH2COCH3
Indice di rifrazione 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Peso formulazione 202.18
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.