Learn More
3-Trifluoromethylbenzoic anhydride, 97%
Codice prodotto. 15436637
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15436637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33779.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25753-15-5 | C16H8F6O3 | 362.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25753-15-5
Formula molecolare C16H8F6O3
Molecular Weight (g/mol) 362.23
Numero MDL MFCD09757594
InChI Key BYLMYFXAIMTZIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethylbenzoic anhydride, 3-trifluoromethyl benzoic anhydride, benzoic acid, 3-trifluoromethyl-, anhydride, 3-trifluoromethyl benzoyl 3-trifluoromethyl benzoate, acmc-1cd8h, 3-trifluoromethyl phenyl anhydride #, benzoic acid,3-trifluoromethyl-, anhydride with 3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 599431
IUPAC Name [3-(trifluoromethyl)benzoyl] 3-(trifluoromethyl)benzoate
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Punto di fusione 74°C to 78°C
Quantità 1 g
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 362.23
Percent Purity 97%