Learn More
Masterflex™ 3-Way Large Bore Stopcock
Click to view available options
Materiale:
Polycarbonate
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Enhance fluid flow with a larger bore than standard luer stopcocks
- Ideal for handling high flow volumes
Specifica
Specifica
| Descrizione | 3-way flow |
| Materiale | Polycarbonate |
| N. per confezione | 10 Pack |
| Connectors | Male Luer Lock, Female Luer |