missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente 3-Way Stopcock with Solid Glass Plug
Click to view available options
Foro spina:
1.5 mm
2.5 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12554
- T-bore, with solid glass plug and screwthread retaining device
- Material: borosilicate glass 3.3
- Leakage rate to DIN 12540-1
Specifica
Specifica
| Foro spina | 1.5 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto